Stampa…
Contenitori con tappo a pressione
Fornitore: KARTELL
731 732 733 734 735 736 737 730
216-3134EA 35.8 EUR
216-3134 216-3138 216-3140 216-3142 216-3144 216-3143 216-3136 216-0576
Contenitori con tappo a pressione
Contenitori per campioni Recipienti, usi generici
In LDPE, traslucido.
  • Buona resistenza ai prodotti chimici
  • Resistenti a temperature fino a 80 °C
  • Leggeri, robusti e infrangibili
Con tappo a pressione attaccato. Il tappo scatta facilmente in posizione con una leggera pressione. Base piatta.