Stampa…
Contenitori per campioni con tappo a vite
Fornitore: KARTELL
916 914 910 912 913 911
216-3112EA 91 EUR
216-3112 216-3110 216-3102 216-3106 216-3108 216-3104
Contenitori per campioni con tappo a vite
Contenitori per campioni Recipienti, usi generici
Per conservare e trasportare campioni in modo sicuro.
LDPE, traslucido.
  • Buona resistenza chimica e termica
  • Pareti resistenti, forma leggermente conica
  • Tenuta ermetica grazie al tappo a vite con guarnizione a cono