Stampa…
Contenitori, a collo largo, con tappo a vite, Corning® Gosselin™
Fornitore: Corning
PV125-01 PV30-01 PV500-01 PV75-01
215-1309EA 341 EUR
215-1309 215-1311 215-1312 215-1323
Contenitori, a collo largo, con tappo a vite, Corning® Gosselin™
Contenitori per campioni Recipienti, usi generici
In PP bianco opaco, con tappi a vite.
  • Eccellente resistenza agli urti
  • Ottima resistenza chimica
Ideal for sampling, storage and transport of solid samples.
Attenzione: I prodotti in questa pagina non rientrano nell'ambito della Direttiva UE 2019/904.