Stampa…
Guarnizioni per tappi per raccordi filettati
Fornitore: Bohlender
H975-02 H975-04 H975-06 H975-10 H975-12 H975-14 H975-18 H975-20 H975-22 H975-26 H975-28 H975-30 H975-34 H975-36
BOHLH975-02EA 13.9 EUR
BOHLH975-02 BOHLH975-04 BOHLH975-06 BOHLH975-10 BOHLH975-12 BOHLH975-14 BOHLH975-18 BOHLH975-20 BOHLH975-22 BOHLH975-26 BOHLH975-28 BOHLH975-30 BOHLH975-34 BOHLH975-36
Guarnizioni per tappi per raccordi filettati
Ghiere Tappi per bottiglie
In silicone con rondelle in PTFE
  • Resistenza termica da −200 a +250 °C
  • Ottima resistenza chimica
  • Estrema maneggevolezza
Per tappi per raccordi filettati con foro e filettatura GL.