Stampa…
Raccordi per tubi, forma a Y
Fornitore: KARTELL
70464 70465 70466 70467 70468 70525 70526
229-0708EA 10 EUR
229-0708 229-0709 229-0710 229-0711 229-0712 229-0721 229-0722
Raccordi per tubi, forma a Y
Raccordi e connettori
In PP, traslucido.
  • Buona resistenza meccanica e chimica
  • Ottima resistenza termica
  • Autoclavabili
  • Adatti per alimenti
Le dimensioni sono riportate come valori nominali e come valori esatti, in quanto l'elasticità della tubazione influenza la scelta del formato. Utilizzare l'apposito selettore per tubi 229-0111 per determinare la 'presa' e dedurre la dimensione equivalente della cresta per lo specifico raccordo interessato.
They meet with the Food and Drug regulations.90/128CEE 92/39CEE and FDA 21 CFR 177.1520.
Suitable for foodstuff.
Certificazioni: Conforme alle normative per gli alimenti e i medicinali 90/128 EEC, 92/39 EEC e FDA 21 CFR 177.1520.