Stampa…
Raccordi per tubi a T
Fornitore: KARTELL
70459 70460 70461 70462 70463 70520 70521
229-0703EA 7.4 EUR
229-0703 229-0704 229-0705 229-0706 229-0707 229-0719 229-0720
Raccordi per tubi a T
Raccordi e connettori
PP, traslucido.
  • Good mechanical and chemical resistance
  • Very good thermal resistance
  • Autoclavable
  • Suitable for foodstuff
Le dimensioni sono riportate come valori nominali e come valori esatti, in quanto l'elasticità della tubazione influenza la scelta del formato. Utilizzare l'apposito selettore per tubi 229-0111 per determinare la 'presa' e dedurre la dimensione equivalente della cresta per lo specifico raccordo interessato.
They meet with the Food and Drug regulations.90/128CEE 92/39CEE and FDA 21 CFR 177.1520.
Suitable for foodstuff.
Certificazioni: Conforme alle normative alimentari e farmaceutiche 90/128 CEE, 92/39 CEE e FDA 21 CFR 177.1520.