Stampa…
Raccordi per tubi a rilascio rapido, dritti
Fornitore: KARTELL
70434 70435 70436 70536 70535
229-0700EA 16.2 EUR
229-0700 229-0701 229-0702 229-0730 229-0729
Raccordi per tubi a rilascio rapido, dritti
Raccordi e connettori
LDPE, trasparente, infrangibile.
  • Buona resistenza chimica
  • Buona resistenza termica (temperatura di lavoro fino a 80 °C)
  • Infrangibili, ottima tenuta
Con estremità coniche. Due pezzi innestabili. Ottima tenuta, separabili senza problemi in qualsiasi momento. Non per utilizzo in condizioni di depressione.