Stampa…
Raccordi per tappi di raccordo filettati, DURAN®
Fornitore: DWK Life Sciences
292550603 292470504 286212604 286214005
201-2101EA 2.7 EUR
201-2101 201-2111 SCOT286212604 SCOT286214005
Raccordi per tappi di raccordo filettati, DURAN®
Raccordi e connettori
PP con tenuta in silicone
  • Adatti per tappi di raccordo filettati con filettature GL 14 e GL 18
  • Resistenti e antiurto
  • Guarnizioni di ricambio da ordinare separatamente