Stampa…
Attacco a vite per tubi filettati, DURAN®
Fornitore: DWK Life Sciences
292260556 292260659 292260856 292260959 292261055
201-1705EA 30.8 EUR
201-1705 201-1706 201-1708 201-1707 201-0493
Attacco a vite per tubi filettati, DURAN®
Raccordi e connettori
In PBT, rosso, con guarnizione in silicone-(VMQ)PTFE integrata.
  • Per il collegamento flessibile di 2 filetti in vetro DIN
  • Termostabili da -45 a +180 °C
  • Massima tenuta