Stampa…
Condensatori a serpentina con giunti a smeriglio standard
Fornitore: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
05233314 05233211 05233414 05233514
201-1680EA 123 EUR
201-1680 201-0898 201-1075 201-1076
Condensatori a serpentina con giunti a smeriglio standard
Condensatori
In vetro borosilicato 3.3 DURAN®.
  • Ottima resistenza chimica
  • Resistenza ad alte temperature
  • Espansione termica minima per garantire una resistenza relativamente elevata alle variazioni di temperatura
Per raffreddare la condensa dei vapori, con cono smerigliato maschio e femmina. Acqua fornita attraverso connettori in plastica con Ø esterno 8 mm e attacchi filettati GL 14.