Stampa…
Estrazione liquido-liquido, Extrelut® NT
Fornitore: Merck
1.15092.1000 1.15093.0001 1.15094.0001 1.15095.0001 1.15096.0001
1.15092.1000EA 743 EUR
1.15092.1000 1.15093.0001 1.15094.0001 1.15095.0001 1.15096.0001
Estrazione liquido-liquido, Extrelut® NT
Colonne cromatografiche
EXtrelut® NT è una speciale terra di diatomea, inerte, con pori larghi e ampio volume poroso. È stata utilizzata per lungo tempo nella ricerca, per la preparazione di campioni di urina, sangue intero, plasma e altre matrici biologiche. Altre applicazioni includono test dei residui e ambientali, quali l'analisi delle acque industriali, domestiche e reflue. EXtrelut® NT è disponibile già confezionato in cartucce o come sorbente sfuso. EXtrelut® NT semplifica l’estrazione liquido-liquido sostituendo gli imbuti separatori. L’uso di un singolo passaggio rende l’operazione più efficiente e consente di risparmiare solvente, oltre che materiale e tempo, rispetto alla separazione con imbuto. È sufficiente applicare il campione acquoso al sorbente EXtrelut® NT. Questo si distribuisce sulla matrice chimicamente inerte, agendo come una fase stazionaria. Successivamente, l’eluizione ha luogo utilizzando solventi organici non miscibili con acqua. Tutte le sostanze lipofile vengono estratte dalla fase acquosa alla fase organica.
  • Minore consumo di solventi
  • Facile da usare
  • Elevata efficienza
A comprehensive application guide is available. Contact Avantor to receive a copy of the Merck ChromBook.