Stampa…
Colonne per HPLC per scambio anionico, PRP-X500
Fornitore: HAMILTON BONADUZ
79474 79573 79319 79320
554-0254EA 1090 EUR
554-0254 554-1315 554-1242 554-1327
Colonne per HPLC per scambio anionico, PRP-X500
Colonne cromatografiche
Riempitivo polimerico per scambio anionico a base forte con porosità limitata per la separazione delle proteine.
  • Stabilità del pH da 0 a 9
  • Separazione rapida per proteine grandi