Stampa…
Cation exchange HPLC columns, HC-75
Fornitore: HAMILTON BONADUZ
79431 79436 79476 79547 79544 79438 79133 79134 79866 79865 79240 79919 79917
554-0235EA 1530 EUR
554-0235 554-0239 554-0256 554-1303 554-0299 554-0240 554-1233 554-1234 554-1500 554-2205 554-2294 HAMI79919 HAMI79917
Cation exchange HPLC columns, HC-75
Colonne cromatografiche
Le colonne HC-75 separano i composti attraverso lo scambio di ligandi. Le diverse forme dell'HC-75 (idrogeno, calcio e piombo) forniscono ciascuna una selettività unica per separare diversi tipi di analiti carichi in base all'elettronegatività verso il controione.
  • Oligomeri di carboidrati più elevati eluiscono prima di di- e monosaccaridi più piccoli