Stampa…
Sample loops per valvole Rheodyne®
Fornitore: VICI JOUR RESEARCH
JR-SLR-111 JR-SLR-112 JR-SLR-112-77 JR-SLR-113 JR-SLR-113-77 JR-SLR-114 JR-SLR-114-77 JR-SLR-115 JR-SLR-115-77 JR-SLR-116 JR-SLR-116-77 JR-SLR-117 JR-SLR-117-77 JR-SLR-118 JR-SLR-118-77 JR-SLR-111-77
554-1030EA 139 EUR
554-1030 554-1031 JOURJR-SLR-112-77 554-1032 JOURJR-SLR-113-77 JOURJR-SLR-114 JOURJR-SLR-114-77 554-1033 JOURJR-SLR-115-77 JOURJR-SLR-116 JOURJR-SLR-116-77 554-1034 JOURJR-SLR-117-77 554-1035 JOURJR-SLR-118-77 JOURJR-SLR-111-77
Sample loops per valvole Rheodyne®
Forniture per cromatografia Loop di campioni per cromatografia
Tagliati con taglio elettrolitico, seguito da una pulizia a ultrasuoni e con vapore ad alta pressione per eliminare eventuali contaminanti, asciugati e chiusi con tappi terminali per evitare di contaminare il tubo.
Per valvole con Ø esterno 1/16”.