Stampa…
Regolatore di contropressione
Fornitore: JOUR RESEARCH (VICI)
JR-BPR2 JR-BPR1 JR-BPR3
JOURJR-BPR2EA 343 EUR
JOURJR-BPR2 554-1492 JOURJR-BPR3
Regolatore di contropressione
Valvole Valvole di non ritorno
Questo regolatore si installa sulla linea di scarico del rivelatore e impedisce la formazione di bolle nel dispositivo 'flow-through' durante il degasaggio. Presenta una contropressione regolabile da 0-20,5 bar (300 psi) senza scollegarsi dal sistema. Sono disponibili altri formati.
  • Migliora la stabilità della linea di base
  • Basso volume morto
  • Biocompatibile