Stampa…
Raccordi a chiusura manuale
Fornitore: VICI JOUR RESEARCH
JR-M5570 JR-M5003
554-1155EA 119 EUR
554-1155 554-1066
Raccordi a chiusura manuale
Raccordi e connettori
PEEK two-piece fingertight fittings. Fits any 10 to 32 fitting. Works with any ¹/₁₆'' OD tubing.
  • Fino a 280 bar nominali (4000 psi)
  • Da avvitare a mano
  • Dado riutilizzabile, ferrula sostituibile