Stampa…
Accessori
Fornitore: Merck
1.50082.0001 1.50083.0001 1.50226.0001 1.50227.0001 1.51257.0001 1.51258.0001 1.51419.0001 1.50017.0001 1.51487.0001 1.51486.0001 1.51496.0001
1.50082.0001EA 441 EUR
1.50082.0001 1.50083.0001 1.50226.0001 1.50227.0001 1.51257.0001 1.51258.0001 1.51419.0001 1.50017.0001 1.51487.0001 1.51486.0001 1.51496.0001
Accessori
Forniture per cromatografia Pezzi di ricambio per cromatografia
Le colonne Merck sono disponibili in 3 formati.
1. Hibar® RT è una colonna tradizionale già comprensiva di raccordi con estremità femmina standard ¹/₁₆". Per proteggere la colonna è possibile utilizzare la precolonna Hibar® con ManuCART® per precolonne Lichrocart® 4-4.
2. Le colonne a cartuccia LiChroCART® utilizzano raccordi rimovibili manu-CART, dotati di attacchi standard femmina da ¹/₁₆". I raccordi manu-CART prevedono un supporto integrato per cartuccia precolonna allo scopo di ridurre al minimo il volume morto. Il manu-CART è utilizzabile con qualsiasi colonna Merck con lunghezzaMore Product Information