Stampa…
Colonne per HPLC a fase inversa, Asahipak ODP-40, ODP-50, C4P-50 e C8P-50
Fornitore: Resonac
F7620004 F7620002 F6710003 F6710022 F6710001 F7620003 F7620001 F7620009 F6710023 F6713001 F7620008
554-0884EA 933 EUR
554-0884 554-0886 554-2430 554-0888 554-0889 554-0885 554-0887 554-0883 554-2432 554-2433 554-2435
Colonne per HPLC a fase inversa, Asahipak ODP-40, ODP-50, C4P-50 e C8P-50
Colonne cromatografiche
Colonne amminiche a base polimerica che incorporano un gruppo amminico nel gel a base di alcol polivinilico, adatte per l'analisi di saccaridi in fase normale C18 (ottadecile) e C8 (ottile): per prodotti farmaceutici e metaboliti solubili in liquidi fisiologici.
  • Polarità: ODP
  • ODP-40 (granulometria: 4 µm): versione migliorata di ODP-50 (granulometria: 5 µm)