Stampa…
Colonne Reversed Phase HPLC, HxSil C8 e C18
Fornitore: HAMILTON BONADUZ
79868 79135 79137 79138 79107 79108 79109 79116 79117 79882 79889 79451 79452 79458 79459 79869 79299 79923 79922
554-1331EA 930 EUR
554-1331 554-1235 554-1237 554-1238 554-1207 554-1208 554-1209 554-1216 554-1217 554-1340 554-1347 554-1266 554-1267 554-1272 554-1273 554-1332 HAMI79299 HAMI79923 HAMI79922
Colonne Reversed Phase HPLC, HxSil C8 e C18
Colonne cromatografiche
Colonne a base di silice da 100 A per separazioni generiche di fasi inverse
  • Separazione di PAH strettamente correlati
  • Migliore ritenzione di composti difficili
  • Separazione di composti neutri, acidi e basici senza residui (fattore inferiore a 2,0)