Stampa…
Colonne per HPLC, LiChrosorb®
Fornitore: Merck
1.50318.0001 1.50332.0001 1.50333.0001 1.50334.0001 1.50388.0001 1.50432.0001 1.50433.0001 1.51343.0001 1.51345.0001 1.51349.0001 1.51351.0001 1.51353.0001 1.51354.0001 1.51355.0001 1.51356.0001 1.51902.0001 1.51903.0001
1.50318.0001EA 861 EUR
1.50318.0001 1.50332.0001 1.50333.0001 1.50334.0001 1.50388.0001 1.50432.0001 1.50433.0001 1.51343.0001 1.51345.0001 1.51349.0001 1.51351.0001 1.51353.0001 1.51354.0001 1.51355.0001 1.51356.0001 1.51902.0001 1.51903.0001
Colonne per HPLC, LiChrosorb®
Colonne cromatografiche
LiChrosorb® è un sorbente costituito da gel di silice costituito da particelle irregolari, completamente poroso, con dimensioni dei pori di 60 e 100 Å. Le colonne HPLC LiChrosorb® HPLC sono disponibili in cartucce che richiedono l'uso di raccordi finali riutilizzabili o in colonne complete di raccordi finali.
Se sono necessarie delle precolonne, utilizzare le relative cartucce LiChrospher® elencate nella sezione LiChrospher®.