Stampa…
Colonne HPLC, Chromolith®
Fornitore: Merck
1.02129.0001 1.51450.0001 1.51463.0001 1.51466.0001 1.51451.0001 1.51452.0001 1.51465.0001 1.51468.0001 1.52001.0001 1.52007.0001 1.52003.0001 1.52004.0001 1.52005.0001 1.52006.0001 1.52002.0001 1.52008.0001 1.52009.0001 1.52014.0001 1.52013.0001 1.52035.0001 1.52063.0001 1.52062.0001
1.02129.0001EA 1080 EUR
1.02129.0001 1.51450.0001 1.51463.0001 1.51466.0001 1.51451.0001 1.51452.0001 1.51465.0001 1.51468.0001 1.52001.0001 1.52007.0001 1.52003.0001 1.52004.0001 1.52005.0001 1.52006.0001 1.52002.0001 1.52008.0001 1.52009.0001 1.52014.0001 1.52013.0001 1.52035.0001 1.52063.0001 1.52062.0001
Colonne HPLC, Chromolith®
Colonne cromatografiche
Tecnologia in silice monolitico: una nuova era per la cromatografia. Le colonne Chromolith® sono a base di silice, pertanto è possibile trasferire facilmente i metodi esistenti, con un investimento minimo nello sviluppo dei metodi nuovi. La tecnologia 'Sol-Gel' consente la formazione di aste monolitiche di silice a elevata porosità. Tali aste sono caratterizzate da una struttura a pori bimodale che offre una combinazione esclusiva di macropori e mesopori.
  • Due to their extremely high porosity, very high flow rates can be used with low pressures
  • Reduces separation time for high speed analysis
  • Long column and HPLC system lifetime
  • Several hundred scientific papers published
Struttura macroporosa: Ciascun macroporo ha un diametro medio di 2 μm e nel complesso vanno a formare una fitta rete di pori attraverso i quali l’eluente può scorrere rapidamente, riducendo di molto i tempi di separazione.
Struttura mesoporosa: I mesopori formano la struttura a porosità più elevata (13 nm) dell'interno della colonna e creano un'area superficiale molto ampia su cui può avvenire l'assorbimento dei composti target. Questa combinazione esclusiva di macropori (per consentire il transito rapido dell'eluente) e mesopori (per creare un'ampia area superficiale) consente di eseguire con colonne Chromolith® separazioni eccellenti in un tempo estremamente ridotto rispetto a una colonna standard. Le separazioni, che in precedenza richiedevano fino a 30 minuti, ora possono essere eseguite in pochi minuti con le colonne per HPLC Chromolith®.
Chromolith® SpeedROD RP-18e endcapped: L'accelerazione del processo di analisi costituisce uno dei problemi più importanti nella cromatografia liquida ad alte prestazioni. L'analisi ad alto rendimento tramite colonne a particelle tradizionali è da sempre un compromesso tra efficienza della colonna e calo di pressione. Le richieste dell'industria farmaceutica, in particolare nel campo della scoperta di nuovi farmaci (campo in cui il numero di campioni è in continuo aumento), si concentrano chiaramente su nuovi metodi e strumenti per ridurre significativamente il tempo di analisi e aumentare notevolmente la produttività. Tale obiettivo non può essere pienamente raggiunto utilizzando colonne HPLC a particelle a causa dei problemi legati all'elevata contropressione della colonna associata a particelle di silice di piccole dimensioni. Una risposta a questa richiesta di “alto rendimento” è la colonna Chromolith® SpeedROD, che segna l'avvento di un’era di separazioni cromatografiche ad alta velocità. La colonna Chromolith® SpeedROD RP-18e possiede una selettività paragonabile alle comuni colonne a fase inversa C18 e offre all'utente un eccellente strumento per risolvere problemi legati alla separazione.
Chromolith® Performance RP-18e endcapped: Per analisi ad alta velocità, come le colonne Chromolith® SpeedROD, ma con un’efficienza di separazione maggiore grazie alla lunghezza della colonna raddoppiata di 100 mm. Chromolith Performance è lo strumento ideale per i ricercatori che desiderano coniugare analisi rapide e prestazioni di separazione di una vera colonna analitica. Inoltre, utilizzando un semplice accoppiatore di colonna, è possibile aumentare ulteriormente la conta in piastra collegando diverse colonne in serie. In questo modo si crea una colonna con elevato numero di piatti teorici molto maggiore di qualsiasi colonna a particelle disponibile, continuando comunque a generare pressioni ben al di sotto del limite del sistema HPLC. Queste prestazioni migliorate della colonna contribuiscono in misura fondamentale a risolvere anche i problemi di separazione più critici, dove la risoluzione è spesso un fattore limitante.
Chromolith® Flash RP-18e endcapped: Più veloci rispetto alle colonne moderne ad alta velocità (in genere lunghe 50 mm) e con capacità di separazione ancora migliore rispetto alle normali cartucce precolonna. Alla lunghezza di 25 mm, il numero di piatti teorici è sufficiente per separazioni semplici. La caratteristica principale della colonna è rappresentata dalla velocità dell'analisi: il cromatografo viene completato con la colonna HPLC più veloce sul mercato.
Colonne Chromolith® RP-18e: informazioni tecniche:
Tipo di silice: ad elevata purezza
Selettività equivalente a: L1 (USP)
Dimensioni macropori: 2 µm
Dimensioni mesopori: 13 nm
Volume pori: 1 ml/g
Area superficiale: 300 m²/g
Contenuto di carbonio: 18%
Per ulteriori informazioni e le più recenti applicazioni, contactare Avantor per ricevere una copia del ChromBook di Merck.