Stampa…
Colonne per HPLC, LiChrospher®
Fornitore: Merck
1.50148.0001 1.50149.0001 1.50154.0001 1.50155.0001 1.50156.0001 1.50158.0001 1.50159.0001 1.50316.0001 1.50329.0001 1.50377.0001 1.50477.0001 1.50734.0001 1.50742.0001 1.50820.0001 1.50822.0001 1.50823.0001 1.50824.0001 1.50825.0001 1.50826.0001 1.50827.0001 1.50828.0001 1.50829.0001 1.50830.0001 1.50832.0001 1.50833.0001 1.50834.0001 1.50836.0001 1.50837.0001 1.50838.0001 1.50839.0001 1.50840.0001 1.50842.0001 1.50843.0001 1.50845.0001 1.50847.0001 1.50848.0001 1.50858.0001 1.50892.0001 1.50930.0001 1.50931.0001 1.50936.0001 1.50937.0001 1.50942.0001 1.50943.0001 1.50945.0001 1.50955.0001 1.50956.0001 1.50957.0001 1.50958.0001 1.50959.0001 1.50960.0001 1.50961.0001 1.50962.0001 1.50963.0001 1.50981.0001 1.50982.0001 1.50983.0001 1.50984.0001 1.50987.0001 1.50993.0001 1.50995.0001 1.50549.0001 1.50550.0001 1.50573.0001 1.50574.0001 1.50575.0001 1.50578.0001 1.50579.0001 1.50580.0001 1.50581.0001 1.50582.0001 1.50583.0001 1.50636.0001 1.50547.0001 1.50641.0001 1.50642.0001 1.50545.0001 1.50546.0001 1.50600.0001 1.50601.0001 1.50602.0001 1.50603.0001 1.50604.0001 1.50605.0001 1.50635.0001 1.50638.0001 1.50639.0001 1.50641.1003 1.50823.1003 1.50833.1003 1.50155.1003 1.50600.1003 1.50602.1003 1.50640.1003 1.50154.1003 1.50159.1003 1.50545.1003 1.50377.1003 1.50477.1003 1.50573.1003 1.50574.1003
1.50148.0001EA 453 EUR
1.50148.0001 1.50149.0001 1.50154.0001 1.50155.0001 1.50156.0001 1.50158.0001 1.50159.0001 1.50316.0001 1.50329.0001 1.50377.0001 1.50477.0001 1.50734.0001 1.50742.0001 1.50820.0001 1.50822.0001 1.50823.0001 1.50824.0001 1.50825.0001 1.50826.0001 1.50827.0001 1.50828.0001 1.50829.0001 1.50830.0001 1.50832.0001 1.50833.0001 1.50834.0001 1.50836.0001 1.50837.0001 1.50838.0001 1.50839.0001 1.50840.0001 1.50842.0001 1.50843.0001 1.50845.0001 1.50847.0001 1.50848.0001 1.50858.0001 1.50892.0001 1.50930.0001 1.50931.0001 1.50936.0001 1.50937.0001 1.50942.0001 1.50943.0001 1.50945.0001 1.50955.0001 1.50956.0001 1.50957.0001 1.50958.0001 1.50959.0001 1.50960.0001 1.50961.0001 1.50962.0001 1.50963.0001 1.50981.0001 1.50982.0001 1.50983.0001 1.50984.0001 1.50987.0001 1.50993.0001 1.50995.0001 1.50549.0001 1.50550.0001 1.50573.0001 1.50574.0001 1.50575.0001 1.50578.0001 1.50579.0001 1.50580.0001 1.50581.0001 1.50582.0001 1.50583.0001 1.50636.0001 1.50547.0001 1.50641.0001 1.50642.0001 1.50545.0001 1.50546.0001 1.50600.0001 1.50601.0001 1.50602.0001 1.50603.0001 1.50604.0001 1.50605.0001 1.50635.0001 1.50638.0001 1.50639.0001 1.50641.1003 1.50823.1003 1.50833.1003 1.50155.1003 1.50600.1003 1.50602.1003 1.50640.1003 1.50154.1003 1.50159.1003 1.50545.1003 1.50377.1003 1.50477.1003 1.50573.1003 1.50574.1003
Colonne per HPLC, LiChrospher®
Colonne cromatografiche
LiChrospher® è una silice sferica con diametro dei pori di 100 Åo 60 Å, prodotta con procedure tradizionali da Merck. LiChrospher® è disponibile in diverse varianti.
LiChrospher® Si 60 e Si 100 sono sorbenti di silice sferico versatili per HPLC, per cromatografia a fase normale.
LiChrospher® CN ha proprietà polari e idrofobiche, quindi può essere utilizzato come alternativa meno polare rispetto a LiChrospher® Si 60, in applicazioni a fase normale o, come alternativa meno idrofobica rispetto a LiChrospher® RP-8, in applicazioni a fase inversa. Inoltre, la possibilità di interazioniMore Product Information