Stampa…
Colonne cromatografiche ad esclusione dimensionale, serie GPC KF-800
Fornitore: Resonac
F6028010 F6028030 F6028040 F6028050 F6700300 F6028090 F6028025 F6028020 F6027030 F6027040 F6027050 F6027060 F6027070 F6709350
554-0864EA 1726 EUR
554-0864 554-0867 554-0869 554-0871 554-1765 554-0875 554-0866 554-0865 554-0868 554-0870 554-0872 554-0874 554-0877 554-2429
Colonne cromatografiche ad esclusione dimensionale, serie GPC KF-800
Colonne cromatografiche
Una gamma completa di colonne a permeazione di gel (GPC) per uso generico stoccate con tetraidrofurano (THF). Le colonne vengono stoccate anche in altri solventi. Contattare VWR per ulteriori dettagli.
  • Tipi di colonna da KF-801 a 802.5 per composti con peso molecolare inferiore a 2000 g.mol-1, ad esempio vitamine liposolubili (KF-801), oligomeri (KF-802-803) e additivi polimerici (KF-801-802)
  • Tipi di colonna da KF-802.5 a 807L per composti con peso molecolare pari o superiore a 2000 g.mol-1, ad esempio polimeri sintetici solubili in THF (KF803-807L) e oligomeri (KF802-803)
  • 'L' indica una 'colonna lineare' con curva di calibrazione lineare su un ampio range di pesi molecolari
* Valore stimato