Stampa…
Anelli Raschig
Fornitore: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
05127006 05127008 05127004 05127003 05127005 05127010
LENZ05127006EA 84.3 EUR
LENZ05127006 LENZ05127008 LENZ05127004 LENZ05127003 LENZ05127005 201-1164
Anelli Raschig
Imballaggio della colonna di distillazione
In vetro soda-calcico
  • Per l'imballaggio di colonne
  • Buona resistenza chimica
  • Buona resistenza termica