Stampa…
VWR®, protezioni per maniche, LDPE/LLDPE
Fornitore: VWR Collection
113-8256EA 18.1 EUR
113-8256 113-8257
VWR®, protezioni per maniche, LDPE/LLDPE
Indumenti usa e getta
Coprimaniche realizzati con il 65% di LDPE e il 35% di LLDPE.
  • Polsini con elastico
  • Disponibili in due colori
Ø×L: 200×400 mm