Stampa…
VWR®, tuta, PP, senza cappuccio
Fornitore: VWR Collection
113-8258EA 168 EUR
113-8258 113-8259 113-8260 113-8292
VWR®, tuta, PP, senza cappuccio
Indumenti usa e getta
Tute in PP non tessuto. Ideali per applicazioni non critiche.
  • Colletto a punta, maniche e gambe lunghe
  • Cuciture bordate e chiusura a zip
  • Vita, polsi e caviglie elasticizzati
Densità: 40 g/m²
Colore: bianco