Stampa…
Pantaloni, Tyvek® 500, modello PT31L0
Fornitore: DuPont
TYPT31SWHLG005 TYPT31SWHMD005 TYPT31SWHXL005 TYPT31SWH2X005
113-0481EA 401 EUR
113-0481 113-0482 113-0483 113-0484
Pantaloni, Tyvek® 500, modello PT31L0
Abbigliamento da lavoro
Ideati specificatamente per l'uso con indumenti Tyvek®, questi pantaloni offrono una protezione avanzata delle parti del corpo più esposte a sostanze nocive. I pantaloni Tyvek® 500 sono in polietilene ad alta densità con tecnologia "flash spun" che offre l'equilibrio ideale di protezione, lunga durata e comfort. Il tessuto è permeabile all'aria e al vapore acqueo, ma impenetrabile a liquidi a base acquosa e aerosol. Offrono un'eccellente protezione contro particelle e fibre (fino a 1 micron).
  • Tessuto a bassissimo rilascio di fibre
  • Senza tasche
  • Vita elasticizzata, caviglie non