Stampa…
Tute, Mutex2
Fornitore: Honeywell Safety
4180002/S 4180002/XL 4180002/XXXL
113-1662EA 307 EUR
113-1662 113-1665 113-1667
Tute, Mutex2
Indumenti usa e getta
Le proprietà antistatiche interne ed esterne consentono al capo di abbigliamento di essere indossato persino per attività soggette a requisiti molto rigorosi (produzione in clean room, microelettronica, misure di igiene). La tuta è altamente impermeabile grazie al tessuto sintetico dotato di una membrana speciale.
  • La membrana traspirante impermeabile offre un comfort ottimale, anche per lunghi periodi
  • Nessuna cucitura sulle braccia e sulle spalle per una protezione supplementare
  • Rivestimento integrato su cerniera estremamente lunga (820 mm)
  • Superficie antistatica, all'interno e all'esterno
  • Con cappuccio, polsini e caviglie elasticizzati
Colore: bianco
Certificazioni: Tipo 5/6, EN 13034, EN 14126, EN 1149-1, Cat. III