Stampa…
Tute resistenti agli agenti chimici, Tychem® 6000 F, modelli CHA5/CHA6
Fornitore: DuPont
TFCHA5TGYXL002 TFCHA5TGY2X002 CHA5TGY16/XL CHA5TGY16/XXL CHA5TGY16/XXXL CHA5TOR00/XL CHA5TOR00/XXL TFCHA5TGYLG002 TFCHA5TGYMD002 TFCHA5TGYSM002 TYFCHA5TGY16/L TYFCHA5TGY16/M TYFCHA5TGY16/S TYFCHA5TOR00/L TYFCHA5TOR00/M TFCHA5TGY3X002 CHA5TOR00/3XL CHA5TOR00/4XL CHA5TOR00/5XL
113-0531EA 1560 EUR
113-0531 113-0532 113-0533 113-0534 113-0535 113-1744 113-1771 113-0536 113-0537 113-0538 113-0539 113-0540 113-0541 113-1897 113-1937 113-1468 DUPOCHA5TOR00/3XL DUPOCHA5TOR00/4XL DUPOCHA5TOR00/5XL
Tute resistenti agli agenti chimici, Tychem® 6000 F, modelli CHA5/CHA6
Indumenti usa e getta
Le tute Tychem® 6000 F sono realizzate con un tessuto leggero e durevole (<500 per indumenti) composto da una pellicola protettiva brevettata laminata su una base in Tyvek® super resistente. Offrono eccellente protezione alla permeazione chimica per un'ampia gamma di agenti chimici e aiutano a proteggere gli operatori contro numerosi agenti chimici tossici organici degli ambienti industriali, agenti chimici inorganici ad alta concentrazione (anche sotto pressione), particelle, rischi biologici e alcuni agenti della guerra chimica.
  • With hood; elasticated face, wrists, waist and ankles for an optimal fit
  • Self-adhesive double zip flap closure system for higher protection
  • Self-adhesive chin flap for tight seal of suit to face-masks
  • Thumb loops prevent sleeves from riding up
  • Stitched and over-taped seams with barrier tape for protection and strength
  • Anti-static treatment (EN 1149-5) on inside
  • Available in grey or in orange for high visibility
  • CHA6: With integrated socks to be worn inside shoes or boots and additional knee-length boot flaps
Tychem® 6000 F is used for a broad range of applications from chemical spill clean-up, emergency response, to military and petrochemical applications.
Colore: grigio, arancione.
Peso: 120 g/m².
Certificazioni: Tipo 3-B/4-B/5-B/6-B, EN 1149-5, EN 1073-2, EN 14126, Cat. III; (EU) 2016/425
Confezione: 25 per box, individually packed.