Stampa…
Tute resistenti agli agenti chimici, Tychem® 2000 C, modelli CHA5/CHA6
Fornitore: DuPont
TCCHA5TYLLG002 TCCHA5TYLMD002 TCCHA5TYLSM002 TCCHA5TYLXL002 TYCCHA5TYL16/L TYCCHA5TYL16/M TYCCHA5TYL16/S TCCHA5TYL2X002 CHA5TYL16/XL CHA5TYL16/XXL CHA5TYL16/XXXL TCCHA5TYL3X002
113-0495EA 978 EUR
113-0495 113-0496 113-0497 113-0498 113-0499 113-0529 113-0530 113-0485 113-0486 113-0487 113-0488 113-3891
Tute resistenti agli agenti chimici, Tychem® 2000 C, modelli CHA5/CHA6
Indumenti usa e getta
In tessuto leggero e durevole (<450 g per indumento), i grembiuli Tychem® 2000 C si avvalgono della resistenza Tyvek® e di una barriera polimerica per offrire una buona protezione contro la permeazione di un'ampia gamma di prodotti chimici inorganici e le minacce biologiche (anche sotto pressione).
  • Con cappuccio; elastici su viso, polsi, vita e fianchi per la massima comodità
  • Passanti per pollici per evitare che le maniche si alzino
  • Risvolto copricerniera doppio e linguetta su mento autoadesive per la massima aderenza della maschera facciale