Stampa…
Tute, ProShield® 20, modello CHF5
Fornitore: DuPont
PBCHF5SWH003XL PBCHF5SWH00XXL PBCHF5SWH00/S PBCHF5SWH00/M PBCHF5SWH00/L PBCHF5SWH00/XL PBCHF5SBU00/S PBCHF5SBU00/M PBCHF5SBU00/XL PBCHF5SBU00XXL PBCHF5SBU003XL PBCHF5SBU00/L
113-8377EA 362 EUR
113-8377 113-8378 113-8375 113-8374 113-8373 113-8376 113-8369 113-8368 113-8370 113-8372 113-8371 113-8367
Tute, ProShield® 20, modello CHF5
Indumenti usa e getta
Questi indumenti SMS generalmente vengono utilizzati, a seconda delle condizioni di tossicità ed esposizione, per la protezione da particelle (tipo 5), schizzi leggeri o spray (tipo 6). Sono la scelta ideale per i lavoratori che cercano protezione contro polvere e sporcizia durante impieghi non gravosi.
  • Nylon zipper with flap
  • Elasticated 2-piece hood, waist, wrists, and ankles
  • Stitched external seams
  • Anti-static treatment (EN 1149-5) - on inside in blue and on both sides in white
Colore: bianco o blu
Peso: 43 g/m²
Density: 62 g/m²
Type 5/6, EN 1149, EN 1073-2; Cat. III
Certificazioni: (EU) 2016/425, Type 5/6, EN 1149-5, EN 1073-2; Cat. III.