Stampa…
Tute, Spacel 2000 EBJ, PE
Fornitore: Honeywell Safety
4180130/2 4180130/3 4180130/4 4180130/6
113-1620EA 620 EUR
113-1620 113-1621 113-1622 113-1624
Tute, Spacel 2000 EBJ, PE
Indumenti usa e getta
Questa tuta intera in PE con cappuccio e chiusura lampo protegge dai rischi minimi in ambito lavorativo, ad esempio dalle sostanze pericolose i cui effetti possono essere contrastati (detergenti non troppo aggressivi, detergenti diluiti, ecc.), in caso di maltempo o per lavori di pulizia industriale.
  • Elastici ai polsi e alle caviglie per maggiore aderenza
  • Vestibilità perfetta grazie all'elastico sul retro
  • Sigillatura 'Spaseal', senza punti e quindi con migliore protezione
Spessore: 50 µm
Colore: azzurro
Certificazioni: EN 340, Cat. I