Stampa…
Sovrascarpe, in CPE
Fornitore: Ansell
SC-36BCPE SC-41BCPE
113-1020EA 6 EUR
113-1020 113-1021
Sovrascarpe, in CPE
Indumenti usa e getta
Sovrascarpe elastiche realizzate in PE clorurato.
  • Coprono le scarpe provenienti dall'esterno
  • Contribuiscono a impedire che lo sporco delle scarpe penetri all'interno di laboratori e sale
Spessore: 0,038 mm