Stampa…
VWR®, Mascherine igieniche, 3 strati, PP non tessuto
Fornitore: VWR Collection
113-0714EA 8 EUR
113-0714 113-0716 113-8927 113-8928
VWR®, Mascherine igieniche, 3 strati, PP non tessuto
Maschere Mascherine igieniche
Mascherine igieniche a 3 strati in PP non tessuto, caratterizzate da ponte nasale ed elastici o lacci per orecchie.
  • Senza lattice
  • Efficienza di filtrazione batterica: 90%
  • Efficienza di filtrazione delle particelle: 98,5%
  • Dimensione particelle: 0,1 μm
  • Solo per utilizzo industriale e in cleanroom; non utilizzabile come protezione da COVID-19
  • Questo prodotto non è un dispositivo medico per utilizzo medicale e clinico e conforme alla Normativa EU 2017/745/Direttiva 93/42/EEC
  • Questo prodotto non è un dispositivo di protezione individuale (DPI, PPE) conforme alla Normativa EU 2016/425
Densità: 20 g/m² (strato anteriore); 25 g/m² (strato posteriore); 20 g/m² (al centro).