Stampa…
VWR®, Camici, in PP
Fornitore: VWR Collection
113-8269EA 130 EUR
113-8269 113-8270 113-8294 113-8295 113-8296
VWR®, Camici, in PP
Indumenti usa e getta
Frocks made from PP, with tapered collar, and either press stud fastening or zip closure.
  • Senza tasche
  • Cuciture bordate e polsini elasticizzati
Lunghezza per taglia XL: 1100 mm; 570 mm (maniche).
Colore: bianco o blu
Peso: 40 g/m²