Stampa…
VWR®, cuffie con clip, PP
Fornitore: VWR Collection
113-8247EA 34.5 EUR
113-8247 113-8248 113-8249 113-8250 113-8290 113-8291
VWR®, cuffie con clip, PP
Indumenti usa e getta
Cuffia monouso leggera di tessuto non tessuto PP. Per applicazioni non critiche.
  • Senza lattice
  • Con due bande elastiche
Densità: 12 g/m².
Visualizza i codici
Specifiche
Environmentally Preferable
Genere
Applicazioni per abiti Laboratory