Stampa…
Flaconi, collo largo, rotondi, con filettatura
Fornitore: GRAVIS
H02758 H02770 H02768
215-2641EA 28.3 EUR
215-2641 215-2418 215-3235
Flaconi, collo largo, rotondi, con filettatura
Bottiglie Bottiglie in vetro
Clear glass.
  • Very wide aperture, screw ring
  • Metal lids, molded joint, resistant up to +120 °C
  • Different formats available
Informazioni per l'ordine: Lids must be ordered separately.