Stampa…
Tappo a vite per flaconi da laboratorio GLS 80®, a rilascio rapido, DURAN®
Fornitore: DWK Life Sciences
1112716 1160166 1165888 1167307 1152921
215-1788EA 49.6 EUR
215-1788 215-2085 215-2292 215-2293 215-3999
Tappo a vite per flaconi da laboratorio GLS 80®, a rilascio rapido, DURAN®
Ghiere Tappi per bottiglie
PP, blu.
Con labbro di tenuta
Resistenza termica fino a 140 °C, autoclavabile
Il design facile da usare con filettatura speciale richiede meno di due giri per l'apertura o la chiusura
È inoltre disponibile un dispensatore in PP (blu) che consente di utilizzare il flacone senza sporcare e senza gocciolamenti
Composto PSU, bianco
Con guarnizione rivestita in PTFE. Il materiale utilizzato è un composto speciale a base di poliarilsolfone. Di conseguenza, le proprietà chimiche, termiche e meccaniche del materiale sono notevolmente migliori e soddisfano le esigenze dei laboratori. La guarnizione, che è rivestita su entrambi i lati con PTFE, garantisce la chiusura ermetica del flacone.
Resistenza termica fino a 180 °C, autoclavabile
Il flacone GLS 80® può essere aperto e chiuso con solo tre quarti di giro
È inoltre disponibile un dispensatore in PTFE che consente di utilizzare il flacone senza sporcare e senza gocciolamenti
With PTFE coated seal. The material used is a special compound based on polyacrylsulphone. Consequently the chemical, thermal and mechanical properties of the material are noticeably improved and matched to laboratory requirements. The seal, which is coated on both sides with PTFE, ensures the bottle can be tightly closed.