Stampa…
Raccordi ad innesto per tappi a vite, Nalgene®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
2159-0001 2159-0002 2159-0011 2159-0012
216-4389EA 82.1 EUR
216-4389 216-4390 216-4391 216-4392
Raccordi ad innesto per tappi a vite, Nalgene®
Ghiere Tappi per bottiglie
Raccordi a innesto in PP con morsetto per tubo flessibile
  • Ottima resistenza chimica, resistenza termica fino a 135 °C
  • Disponibili con angolazione piano o a angolo retto
  • Rapidità e semplicità di montaggio o smontaggio
Le diverse misure non sono intercambiabili.