Stampa…
Tappi a vite con connettori per tubi, Nalgene®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
2158-0022 2158-0021 2158-0031 2158-0032
216-4386EA 418 EUR
216-4386 216-4385 216-4387 216-4388
Tappi a vite con connettori per tubi, Nalgene®
Ghiere Tappi per bottiglie
PP, bianco con guarnizione in TPE.
  • Ottima resistenza chimica, resistenza termica da −10 a +135 °C, autoclavabili
  • Disponibili con 2 o 3 raccordi per flessibili per diametro interno del tubo di 6 mm o 9 mm
  • Con morsetto di sicurezza
Tappo a vite (dimensioni 83B) per trasferimento rapido raccordi per flessibili interni e esterni. Per un comodo trasferimento di liquidi con flessibili di propria scelta. Ideali per l'uso come chiusura a pressione con taniche Nalgene® per elevate sollecitazioni. Ogni raccordo sul coperchio comprende un morsetto che ferma laMore Product Information