Stampa…
Tappi a vite per contenitori a collo largo
Fornitore: Kautex
805-70750 805-70751 805-70752 805-70753 805-70754 805-70755
215-3921EA 0.6 EUR
215-3921 215-3922 215-3923 215-3924 215-3925 215-3926
Tappi a vite per contenitori a collo largo
Ghiere Tappi per bottiglie
In PP nero con inserti in PE.
  • Ottima resistenza chimica
  • Buona resistenza termica
  • A tenuta ermetica
Per flaconi a collo largo.