Stampa…
Flaconi, a collo stretto, con filettatura, CHEM 42™
Fornitore: TOURNAIRE-EMBALLAGE
1434S1 1447B1 1447S1 6440S1
215-3857EA 8.9 EUR
215-3857 215-3855 TOUR1447S1 TOUR6440S1
Flaconi, a collo stretto, con filettatura, CHEM 42™
Bottiglie Bottiglie in metallo
Alluminio puro (99,5%).
  • Elevata resistenza meccanica
  • Resistenza chimica impareggiabile
  • Totalmente riciclabile
Adatti per la conservazione e il trasporto di liquidi altamente aggressivi.