Stampa…
Tappi a vite Premium per bottiglie, DURAN®
Fornitore: DWK Life Sciences
1088678 1088679 1129600
215-0090EA 26 EUR
215-0090 215-0091 215-2856
Tappi a vite Premium per bottiglie, DURAN®
Ghiere Tappi per bottiglie
In TPCh260 incolore.
  • Materiale estremamente resistente alle sostanze chimiche (TpCh260, simile al PFA), nessuna aggiunta di coloranti (evitata qualsiasi interferenza con il terreno), resistenti a temperature da –196 a +200 °C
  • Tenuta in silicone rivestita in PTFE
  • Antigoccia e sicuri grazie al dispensatore ordinabile separatamente
I tappi a vite Premium soddisfano le richieste più esigenti per quel che riguarda lo stoccaggio e il confezionamento di prodotti del settore farmaceutico, chimico e alimentare. Ideali per la sterilizzazione a secco ad alteMore Product Information