Stampa…
Tappi a vite antimanomissione, DURAN®
Fornitore: DWK Life Sciences
1017526 1155886
215-1101EA 30.9 EUR
215-1101 215-2445
Tappi a vite antimanomissione, DURAN®
Ghiere Tappi per bottiglie
PP.
  • Very good chemical resistance
  • Heat resistant up to +140 °C
  • High leak tightness
Per bottiglie da laboratorio con filettatura DIN GL 45.