Stampa…
Tappi a vite, DURAN®
Fornitore: DWK Life Sciences
292391907 292392809 293382884 292391307 293382802 293382868
217-9209EA 24.1 EUR
217-9209 217-9212 215-1429 217-9208 215-1427 215-1428
Tappi a vite, DURAN®
Ghiere Tappi per bottiglie
PP colorato, con guarnizione.
  • Per filetti normalizzati GL secondo DIN
  • Resistenza termica fino a 140 °C
  • Autoclavabili