Stampa…
Salvagoccia per bottiglie, DURAN®
Fornitore: DWK Life Sciences
292421907 292422809 292441909 292442802
217-0202EA 7.9 EUR
217-0202 217-0203 217-0204 217-0205
Salvagoccia per bottiglie, DURAN®
Ghiere Tappi per bottiglie
PP, blu o ETFE, rosso.
  • Per filetti normalizzati GL secondo DIN
  • PP: resistenti fino a 140 °C, autoclavabili
  • ETFE: resistenti fino a 180 °C, autoclavabili e sterilizzabili con aria calda