Stampa…
Pinze per tubi, stop-it, LaboPlast®
Fornitore: BÜRKLE
8619-0104 8619-0102 8619-0202 8619-0206 8619-0154 8619-0155 8619-0105 8619-0106 8619-0152 8619-0156 8619-0205 8619-0204
229-0608EA 40.1 EUR
229-0608 229-0607 229-0613 229-0616 229-0618 229-0611 229-0609 229-0610 229-0617 229-0612 229-0615 229-0614
Pinze per tubi, stop-it, LaboPlast®
Morsetti Clamp per tubi
In PVDF e alluminio con gancio in acciaio galvanizzato. La micro vite di regolazione consente di controllare il flusso di liquidi in modo delicato e uniforme o di interromperlo del tutto. La pinza può anche essere montata su raccordi tubo esistenti. La chiusura della pinza può essere aperta in qualsiasi posizione, senza avvitare o svitare.
  • Termoresistenza fino a 140 °C
  • Disponibili in varie misure per tubi con diametro esterno di 1 - 20 mm
  • Disponibili in 4 colori