Stampa…
Fermi per giunti conici a smeriglio standard
Fornitore: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
01103514 01103529 01103519 01103524 01103545 01103599
201-1079EA 19.7 EUR
201-1079 201-1082 201-1080 201-1081 201-1083 201-1084
Fermi per giunti conici a smeriglio standard
Morsetti Morsetti per giunti NS
In acciaio al nichel-cromo, antiruggine. Per collegamenti con giunti conici a smeriglio.
  • Assemblaggio e disassemblaggio rapidi e facili
  • Ottima resistenza termica e buona resistenza chimica
Informazioni per l'ordine: Viti di fissaggio opzionali sono disponibili.