Stampa…
Clip per giunti smerigliati conici, DURAN®
Fornitore: DWK Life Sciences
290300202 290300305 290300408 290300605 290300708 290300802 290300905 290301104
SCOT290300202EA 7.5 EUR
SCOT290300202 201-0385 SCOT290300408 201-0386 201-0387 201-0388 201-0389 201-0140
Clip per giunti smerigliati conici, DURAN®
Morsetti Morsetti per giunti NS
In acciaio inossidabile. Per assicurare il fissaggio sicuro di giunti conici.
  • Ottima resistenza ai prodotti chimici e alla corrosione
  • Ideale per l'impiego a temperature molto elevate
  • Poco deformabile, montaggio e smontaggio semplici