Stampa…
Clip per giunti smerigliati conici
Fornitore: WITEG LABORTECHNIK
0.131.310 0.131.312 0.131.314 0.131.319 0.131.324 0.131.329 0.131.345
201-7101EA 4.4 EUR
201-7101 201-7102 201-7103 201-7104 201-7105 201-7106 201-7109
Clip per giunti smerigliati conici
Morsetti Morsetti per giunti NS
POM, colorato. Per garantire il fissaggio sicuro di giunti conici. Grazie alle morse in plastica si evita di graffiare il vetro come avveniva con le tradizionali morse in metallo.
  • Ottima resistenza agli agenti chimici
  • Resistente alla temperatura fino a +150 °C
  • Robusto, montaggio e smontaggio semplici